4'-Hydroxy-3'-methylacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
H38004-25G
H38004-5G
SIALH38004-25GEA
133
EUR
SIALH38004-25G
SIALH38004-5G
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenon
Formel:
C₉H₁₀O₂ Molecular Weight: 150,18 g/mol |
MDL:
MFCD00002231 CAS-Nummer: 876-02-8 EINECS: 212-880-5 |