Lidocain Hydrochlorid Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
L5647-100G L5647-15G
SIALL5647-100GEA 151 EUR
SIALL5647-100G SIALL5647-15G
Lidocain Hydrochlorid Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lidocain Hydrochlorid Monohydrat
Formel: C₁₄H₂₃ClN₂O·1H₂O
Molecular Weight: 270.8 g/mol
MDL: MFCD00150329
CAS-Nummer: 6108-05-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III