Lidocain, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
L7757-100G L7757-25G
SIALL7757-100GEA 166 EUR
SIALL7757-100G SIALL7757-25G
Lidocain, Sigma-Aldrich®
Lidocain
Formel: C₁₄H₂₂N₂O
MDL: MFCD00026733
CAS-Nummer: 137-58-6
EINECS: 205-302-8