1-Phenyl-2-harnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Phenylurea, 1-Phenylurea, N-Phenylurea
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P36959-100G P36959-500G
SIALP36959-100GEA 24.6 EUR
SIALP36959-100G SIALP36959-500G
1-Phenyl-2-harnstoff, Sigma-Aldrich®
1-Phenyl-2-harnstoff
Formel: C₇H₈N₂O
MDL: MFCD00007944
CAS-Nummer: 64-10-8
EINECS: 200-576-5