Farnesol (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Farnesol, 3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, TRANS,TRANS-3,7,11-TRIMETHYL-2,6,10-DODECATRIEN-1-OL, 2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, (2Z,6Z)-
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W247804-100G-K W247804-1KG-K
SIALW247804-100G-KEA 132 EUR
SIALW247804-100G-K SIALW247804-1KG-K
Farnesol (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Farnesol (Isomerengemisch)
Formel: C₁₅H₂₆O
Molecular Weight: 222,37 g/mol
MDL: MFCD00002918
CAS-Nummer: 4602-84-0
EINECS: 225-004-1