Triisopropylchlorsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS06775.1 SILS06775.5 SILS06775.25
SILNSILS06775.1EA 0 EUR
SILNSILS06775.1 SILNSILS06775.5 SILNSILS06775.25
Triisopropylchlorsilan
Chlorodiisopropylsilan
Formel: C₆H₁₅ClSi
MDL: MFCD00054896
CAS-Nummer: 2227-29-4