3,5-Dimethylbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Mesitylensäure
A11198.09
A11198.18
A11198.30
A11198.09EA
30.7
EUR
A11198.09
A11198.18
A11198.30
3,5-Dimethylbenzoesäure ≥98%
3,5-Dimethylbenzoesäure
Purity: 98+%
CAS No.: 499-06-9
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Odour: Odourless
Melting Point: 168-172°
Beilstein Reference: 1072182
MDL No.: MFCD00002525
Formel:
C₉H₁₀O₂ Molecular Weight: 150.18 g/mol Siedepunkt: 278 Schmelzpunkt: 168…172 °C Dichte: 1.211 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002525 CAS-Nummer: 499-06-9 EINECS: 207-876-5 |