Reinraum-Masken, Kimtech™ M3
Lieferant: KIMBERLY CLARK
62451 62452
113-8143EA 259 EUR
113-8143 113-8144
Reinraum-Masken, Kimtech™ M3
Masken Reinraum-Masken
Gefaltete Gesichtsmasken bieten bewährte Partikelfiltration, um Kontamination zu verhindern.
  • Thermisch verfestigtes Innenmaterial liefert hohen Komfort und gute Atmungsaktivität
  • Latex- und silikonfrei für ein vermindertes Risiko toxischer Reaktionen, wie z. B. Hautirritationen
  • Im Lieferumfang enthaltener Nasenbügel bietet hohen Komfort und minimale Exposition
  • Die Außenschicht besteht aus fusselarmer atmungsaktiver Polyethylenfolie
  • Partikelfiltrationseffizienz >96,9 %
Verpackung: Doppelt verpackt für die Verwendung im Reinraum.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable