2,5-Dichlor-p-xylol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B21344.14 B21344.22
B21344.14EA 58.1 EUR
B21344.14 B21344.22
2,5-Dichlor-p-xylol ≥98%
2,5-Dichlor-p-xylol
Purity: 98% CAS No.: 1124-05-6 Molecular Formula: C8H8Cl2 Formula Weight: 175.06 Melting Point: 68-70° Boiling Point: 221-223° MDL No.: MFCD00000610
Formel: C₈H₈Cl₂
Molecular Weight: 175,06 g/mol
Siedepunkt: 221…223 °C
Schmelzpunkt: 68…70 °C
Dichte: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000610
CAS-Nummer: 1124-05-6
EINECS: 214-387-0