α-Chlor-o-xylol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Methylbenzyl chloride
SB00681.1
SB00681.10
SB00681.50
MAYBSB00681.1EA
0
EUR
MAYBSB00681.1
MAYBSB00681.10
MAYBSB00681.50
α-Chlor-o-xylol
α-Chlor-o-xylol
Formel:
C₈H₉Cl Molecular Weight: 140,61 g/mol Siedepunkt: 199 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –2 °C Dichte: 1,08 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000899 CAS-Nummer: 552-45-4 EINECS: 209-013-8 UN: 3265 ADR: 8,II Merck Index: 12,10224 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...