α-Chlor-m-xylol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl chloride
A10784.14 A10784.22 A10784.36
A10784.14EA 30 EUR
A10784.14 A10784.22 A10784.36
α-Chlor-m-xylol ≥98%
α-Chlor-m-xylol
Purity: 98% CAS No.: 620-19-9 Molecular Formula: C8H9Cl Formula Weight: 140.61 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.5350 Odour: Pungent Boiling Point: 195-196° Beilstein Reference: 2040357 Merck Reference: 14,10091 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000909
Formel: C₈H₉Cl
Molecular Weight: 140,61 g/mol
Siedepunkt: 195…196 °C
Dichte: 1,066
Flammpunkt: 75 °C (167 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000909
CAS-Nummer: 620-19-9
EINECS: 210-628-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 14,10091