4-tert-Butyl-α-chlortoluol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-tert-Butylbenzylchlorid, p-tert-Butyl-α-chlortoluol, p-tert-Butylbenzylchlorid
345490050
345490250
ACRO345490050EA
34
EUR
ACRO345490050
ACRO345490250
4-tert-Butyl-α-chlortoluol 97%
4-tert-Butyl-α-chlortoluol
Formel:
C₁₁H₁₅Cl Siedepunkt: 98…103 °C (7 mmHg) Dichte: 0,94 g/cm³ Flammpunkt: 94 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000918 CAS-Nummer: 19692-45-6 EINECS: 243-228-8 UN: 1760 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5205 to 1.5225 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |