α-Chlor-p-xylol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: alpha-Chloro-p-xylene, 4-Methylbenzyl chloride
110171000 110175000
ACRO110171000EA 45.5 EUR
ACRO110171000 ACRO110175000
α-Chlor-p-xylol 98%
α-Chlor-p-xylol
Formel: C₈H₉Cl
Molecular Weight: 140.61 g/mol
Siedepunkt: 200
Schmelzpunkt: 4 °C
Dichte: 1.06 g/cm³
Flammpunkt: 75 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000919
CAS-Nummer: 104-82-5
EINECS: 203-241-1
UN: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 12,10224
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5370 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %