α-Chlor-p-xylol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A17183.14 A17183.30
A17183.14EA 24.6 EUR
A17183.14 A17183.30
α-Chlor-p-xylol ≥98%
α-Chlor-p-xylol
Purity: 98% CAS No.: 104-82-5 Molecular Formula: C8H9Cl Formula Weight: 140.61 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.5330 Odour: Pungent Melting Point: 4-6° Boiling Point: 199-201° Beilstein Reference: 507387 Merck Reference: 14,10091 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000919
Formel: C₈H₉Cl
Siedepunkt: 199…201 °C
Schmelzpunkt: 4…6 °C
Dichte: 1,064
Flammpunkt: 75 °C (167 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000919
CAS-Nummer: 104-82-5
EINECS: 203-241-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 14,10091