α'-Chlor-α,α,α-trifluor-m-xylol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-(Chlormethyl)-3-(trifluormethyl)benzol, 3-(Trifluormethyl)benzylchlorid, 3-(Chlormethyl)benzotrifluorid
007609-25G
007609-100G
FLUO007609-25GEA
101
EUR
FLUO007609-25G
FLUO007609-100G
α'-Chlor-α,α,α-trifluor-m-xylol
α'-Chlor-α,α,α-trifluor-m-xylol
Formel:
C₈H₆ClF₃ Molecular Weight: 194.58 g/mol Siedepunkt: 95 Dichte: 1.3079 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000908 CAS-Nummer: 705-29-3 EINECS: 211-884-4 UN: 3265 ADR: 8 III |