3-Fluor-o-xylol
Lieferant: FLUOROCHEM
002577-25G 002577-100G
FLUO002577-25GEA 70.1 EUR
FLUO002577-25G FLUO002577-100G
3-Fluor-o-xylol
3-Fluor-o-xylol
Formel: C₈H₉F
Siedepunkt: 146…148 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,99 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000323
CAS-Nummer: 443-82-3
EINECS: 207-140-3
UN: 1993
ADR: 3,III