α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylol
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
SB00520.1 SB00520.10 SB00520.50
MAYBSB00520.1EA 0 EUR
MAYBSB00520.1 MAYBSB00520.10 MAYBSB00520.50
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylol
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylol
Formel: C₈H₄F₆
Siedepunkt: 116,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1,383 g/cm³ (22 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000392
CAS-Nummer: 402-31-3
EINECS: 206-939-4
UN: 1993
ADR: 3,III