α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylol
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: α,α,α,β,β,β-Hexafluor-m-xylol
001600-1KG 001600-250G
FLUO001600-1KGEA 203 EUR
FLUO001600-1KG FLUO001600-250G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylol
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylol
Formel: C₈H₄F₆
Molecular Weight: 214.11 g/mol
Siedepunkt: 116,3
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1.383 g/cm³ (22 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000392
CAS-Nummer: 402-31-3
EINECS: 206-939-4
UN: 1993
ADR: 3 III