2-Fluor-m-xylol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Fluor-2,6-dimethylbenzol, 2-Fluor-1,3-dimethylbenzol
A10424.06
A10424.14
A10424.06EA
57.7
EUR
A10424.06
A10424.14
2-Fluor-m-xylol ≥98%
2-Fluor-m-xylol
Purity: 98%
CAS No.: 443-88-9
Molecular Formula: C8H9F
Formula Weight: 124.16
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4790
Odour: Aromatic
Boiling Point: 147-148°
Beilstein Reference: 1857413
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039215
Formel:
C₈H₉F Molecular Weight: 124.16 g/mol Siedepunkt: 147…148 °C Dichte: 0.988 Flammpunkt: 30 °C (86 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039215 CAS-Nummer: 443-88-9 EINECS: 207-144-5 UN: 1993 ADR: 3 III |