2-Fluor-m-xylol
Lieferant: FLUOROCHEM
003242-5G 003242-25G
FLUO003242-5GEA 39.9 EUR
FLUO003242-5G FLUO003242-25G
2-Fluor-m-xylol
2-Fluor-m-xylol
Formel: C₈H₉F
Siedepunkt: 165…167 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,988 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00039215
CAS-Nummer: 443-88-9
EINECS: 207-144-5
UN: 1993
ADR: 3,III