α,α,α-Trifluor-p-xylol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Trifluormethyl)toluol, 1-Methyl-4-(trifluormethyl)benzol, 4-Methylbenzotrifluorid
308910050 308910010
ACRO308910050EA 154 EUR
ACRO308910050 ACRO308910010
α,α,α-Trifluor-p-xylol 98%
α,α,α-Trifluor-p-xylol
Formel: C₈H₇F₃
Molecular Weight: 160,14 g/mol
Siedepunkt: 129 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,144 g/cm³
Flammpunkt: 27 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075476
CAS-Nummer: 6140-17-6
EINECS: 228-124-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %