α,α,α-Trifluor-p-xylol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Trifluormethyl)toluol, 1-Methyl-4-(trifluormethyl)benzol, 4-Methylbenzotrifluorid
L11043.03
L11043.06
L11043.03EA
51.5
EUR
L11043.03
L11043.06
α,α,α-Trifluor-p-xylol ≥98%
α,α,α-Trifluor-p-xylol
Purity: 98%
CAS No.: 6140-17-6
Molecular Formula: C8H7F3
Formula Weight: 160.14
Flash Point: 27°(80°F)
Refractive Index: 1.4260
Boiling Point: 129°
Beilstein Reference: 1863596
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00075476
Formel:
C₈H₇F₃ Molecular Weight: 160.14 g/mol Siedepunkt: 129 °C Dichte: 1.144 Flammpunkt: 27 °C (80 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075476 CAS-Nummer: 6140-17-6 EINECS: 228-124-2 UN: 1993 ADR: 3 III |