α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-5-nitroxylol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
A16797.06 A16797.14
A16797.06EA 32.6 EUR
A16797.06 A16797.14
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-5-nitroxylol ≥97%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-5-nitroxylol
Purity: 97+% CAS No.: 328-75-6 Molecular Formula: C8H3F6NO2 Formula Weight: 259.11 Flash Point: 77°(170°F) Refractive Index: 1.4270 Boiling Point: 75-76°/11mm Beilstein Reference: 1998251 MDL No.: MFCD00000384
Formel: C₈H₃F₆NO₂
Molecular Weight: 259,11 g/mol
Siedepunkt: 75…76 °C (11 mmHg)
Dichte: 1,535
Flammpunkt: 77 °C (170 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000384
CAS-Nummer: 328-75-6
EINECS: 206-336-6