α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-5-nitroxylol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 1-Nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
006031-25G 006031-100G
FLUO006031-25GEA 64.2 EUR
FLUO006031-25G FLUO006031-100G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-5-nitroxylol
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-5-nitroxylol
Formel: C₈H₃F₆NO₂
Molecular Weight: 259,11 g/mol
Siedepunkt: 71 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,53 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000384
CAS-Nummer: 328-75-6
EINECS: 206-336-6