4-Iod-m-xylol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 2,4-Dimethyliodobenzene, 1-Iodo-2,4-dimethylbenzene, 2,4-Dimethyl-1-iodobenzene, 1,3-Dimethyl-4-iodobenzene
001771-25G 001771-100G
FLUO001771-25GEA 63.9 EUR
FLUO001771-25G FLUO001771-100G
4-Iod-m-xylol
4-Iod-m-xylol
Formel: C₈H₉I
Molecular Weight: 232,06 g/mol
Siedepunkt: 112 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,6609 g/cm³ (13 °C)
MDL: MFCD00013706
CAS-Nummer: 4214-28-2
EINECS: 224-141-4