2,3-Dimethylanilin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,3-Xylidin, 3-Amino-o-xylol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21222.0005
8.21222.0250
8.21222.0005EA
25.5
EUR
8.21222.0005
8.21222.0250
2,3-Dimethylanilin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethylanilin
Formel:
C₈H₁₁N Molecular Weight: 121,18 g/mol Siedepunkt: 222 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –15 °C Dichte: 0,99 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007732 CAS-Nummer: 87-59-2 EINECS: 201-755-0 UN: 1711 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,10217 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 1.5 g/l (20 °C) |
Melting Point | 2 °C |
Molar Mass | 121.18 g/mol |
Boiling Point | 224 °C |
Vapor Pressure | 0.13 hPa (25 °C) |
Flash Point | 96 °C |
Refractive Index | 1.5685 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1 - 2.7 %(V) |
Density | 0.99 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 545 °C |