2,6-Diisopropylanilin 90+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
169411000 169415000
ACRO169411000EA 36.8 EUR
ACRO169411000 ACRO169415000
2,6-Diisopropylanilin 90+%
2,6-Diisopropylanilin
Formel: C₁₂H₁₉N
Molecular Weight: 177.29 g/mol
Siedepunkt: 257
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 0.94 g/cm³
Flammpunkt: 123 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008887
CAS-Nummer: 24544-04-5
EINECS: 246-305-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow to orange to red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5370 (20°C, 589 nm)
GC ≥90.0 %