2,6-Diisopropylanilin 90+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L10761.22
L10761.36
L10761.22EA
32.7
EUR
L10761.22
L10761.36
2,6-Diisopropylanilin 90+%
2,6-Diisopropylanilin
Purity: 90+%
CAS No.: 24544-04-5
Molecular Formula: C12H19N
Formula Weight: 177.29
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.5330
Melting Point: -54°
Boiling Point: 254-257°
Beilstein Reference: 2208763
MDL No.: MFCD00008887
Formel:
C₁₂H₁₉N Siedepunkt: 254…257 °C Schmelzpunkt: –54 °C Dichte: 0,940 Flammpunkt: 125 °C (257 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008887 CAS-Nummer: 24544-04-5 EINECS: 246-305-4 |