2,6-Diethylanilin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
165220010
165222500
ACRO165220010EA
134
EUR
ACRO165220010
ACRO165222500
2,6-Diethylanilin 98%
2,6-Diethylanilin
Formel:
C₁₀H₁₅N Molecular Weight: 149,24 g/mol Siedepunkt: 243 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 3…4 °C Dichte: 0,9 g/cm³ Flammpunkt: 123 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007753 CAS-Nummer: 579-66-8 EINECS: 209-445-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to red-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5446 to 1.5466 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |