3-Nitro-o-xylol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Dimethylnitrobenzol
B24917.22 B24917.36
B24917.22EA 35.6 EUR
B24917.22 B24917.36
3-Nitro-o-xylol ≥99%
3-Nitro-o-xylol
Purity: 99% CAS No.: 83-41-0 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.5440 Melting Point: 13-15° Boiling Point: 244-246° Beilstein Reference: 2045105 UN No.: 1665 MDL No.: MFCD00007162
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,16 g/mol
Siedepunkt: 244…246 °C
Schmelzpunkt: 13…15 °C
Dichte: 1,129
Flammpunkt: 107 °C (224 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007162
CAS-Nummer: 83-41-0
EINECS: 201-474-3
UN: 1665
ADR: 6.1,II