4-Nitro-o-xylol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,4-Dimethylnitrobenzol
L05342.22
L05342.36
L05342.22EA
33.4
EUR
L05342.22
L05342.36
4-Nitro-o-xylol ≥99%
4-Nitro-o-xylol
Purity: 99%
CAS No.: 99-51-4
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.5560
Melting Point: 27-31°
Boiling Point: 255-257°
Beilstein Reference: 2043245
UN No.: 3447
MDL No.: MFCD00007268
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151,16 g/mol Siedepunkt: 255…257 °C Schmelzpunkt: 27…31 °C Dichte: 1,136 Flammpunkt: 113 °C (235 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007268 CAS-Nummer: 99-51-4 EINECS: 202-761-6 UN: 3447 ADR: 6.1,II |