2,6-Dimethylanisol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
B20365.14
B20365.22
B20365.14EA
61.5
EUR
B20365.14
B20365.22
2,6-Dimethylanisol ≥98%
2,6-Dimethylanisol
Purity: 98+%
CAS No.: 1004-66-6
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5030
Boiling Point: 181-182°
Beilstein Reference: 1858509
MDL No.: MFCD00008380
Formel:
C₉H₁₂O Molecular Weight: 136,19 g/mol Siedepunkt: 181…182 °C Dichte: 0,962 Flammpunkt: 67 °C (152 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008380 CAS-Nummer: 1004-66-6 EINECS: 213-723-3 |