3,5-Dimethylanisol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Methoxy-3,5-dimethylbenzene
B20651.14 B20651.22
B20651.14EA 72.1 EUR
B20651.14 B20651.22
3,5-Dimethylanisol ≥99%
3,5-Dimethylanisol
Purity: 99% CAS No.: 874-63-5 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.19 Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.5130 Boiling Point: 192-193° Beilstein Reference: 2040905 MDL No.: MFCD00008398
Formel: C₉H₁₂O
Molecular Weight: 136,19 g/mol
Siedepunkt: 192…193 °C
Schmelzpunkt: –0,2 °C
Dichte: 0,960
Flammpunkt: 65 °C (149 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008398
CAS-Nummer: 874-63-5
EINECS: 212-865-3