2,6-tert-Butylphenol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3-Di(dimethylethyl)-2-hydroxybenzene
113000010 113000025 113002500
ACRO113000010EA 58.6 EUR
ACRO113000010 ACRO113000025 ACRO113002500
2,6-tert-Butylphenol 99%
2,6-Di-tert-butylphenol
Formel: C₁₄H₂₂O
Molecular Weight: 206,33 g/mol
Siedepunkt: 253 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 35…38 °C
Dichte: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 118 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008820
CAS-Nummer: 128-39-2
EINECS: 204-884-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 38 °C
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %