2,6-tert-Butylphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Di(dimethylethyl)-2-hydroxybenzene
A17244.0B
A17244.0I
A17244.30
A17244.0BEA
60.6
EUR
A17244.0B
A17244.0I
A17244.30
2,6-tert-Butylphenol ≥98%
2,6-Di-tert-butylphenol
Purity: 98%
CAS No.: 128-39-2
Molecular Formula: C14H22O
Formula Weight: 206.33
Flash Point: 120°(248°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 252-253°
Beilstein Reference: 1841887
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00008820
Formel:
C₁₄H₂₂O Molecular Weight: 206.33 g/mol Siedepunkt: 252…253 °C Schmelzpunkt: 35…38 °C Dichte: 0.914 Flammpunkt: 120 °C (248 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008820 CAS-Nummer: 128-39-2 EINECS: 204-884-0 UN: 3077 ADR: 9 III |