2,4-tert-Butylphenol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Di(dimethylethyl)-4-hydroxybenzene
160120025
160125000
160121000
ACRO160120025EA
97.2
EUR
ACRO160120025
ACRO160125000
ACRO160121000
2,4-tert-Butylphenol 97%
2,4-Di-tert-butylphenol
Formel:
C₁₄H₂₂O Molecular Weight: 206.33 g/mol Siedepunkt: 264 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 54…59 °C Flammpunkt: 115 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008828 CAS-Nummer: 96-76-4 EINECS: 202-532-0 UN: 3077 ADR: 9 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 54 to 59 °C |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥96.0 % |