2,4-tert-Butylphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

137731-100G 137731-500G 137731-5G
SIAL137731-100GEA 30 EUR
SIAL137731-100G SIAL137731-500G SIAL137731-5G
2,4-tert-Butylphenol, Sigma-Aldrich®
2,4-Di-tert-butylphenol
Formel: C₁₄H₂₂O
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 53…56 °C
Dichte: 0,887 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 129 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008828
CAS-Nummer: 96-76-4
EINECS: 202-532-0
UN: 2430
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR