2,6-Xylenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,6-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-3-xylol, 2-Hydroxy-m-xylol, sym.-o-Xylenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03772.0005
8.03772.0250
8.03772.1000
8.03772.0005EA
24.8
EUR
8.03772.0005
8.03772.0250
8.03772.1000
2,6-Xylenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,6-Xylenol
Formel:
C₈H₁₀O Molecular Weight: 122,17 g/mol Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 41…42 °C Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002240 CAS-Nummer: 576-26-1 EINECS: 209-400-1 UN: 2261 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,10215 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 8 g/l (20 °C) |
Melting Point | 45 - 48 °C |
Molar Mass | 122.16 g/mol |
Boiling Point | 203 °C |
Vapor Pressure | 0.2 hPa (20 °C) |
Flash Point | 73 °C |
Explosion Limit | 1.4 %(V) |
Density | 1.03 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6 - 7 (8 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 555 °C |