2,4-Xylenol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Hydroxy-3-xylol, 2,4-Dimethylphenol, asym.-m-Xylenol
408450250 408451000 408450050 408455000
ACRO408450250EA 26.9 EUR
ACRO408450250 ACRO408451000 ACRO408450050 ACRO408455000
2,4-Xylenol 99%
2,4-Xylenol
Formel: C₈H₁₀O
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 211 °C
Schmelzpunkt: 21…23 °C
Dichte: 1,027 g/cm³
Flammpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002233
CAS-Nummer: 105-67-9
EINECS: 203-321-6
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5375 to 1.5405 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %