3,5-Xylenol 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: sym.-m-Xylenol, 5-Hydroxy-m-xylol, 3,5-Dimethylphenol, 5-Hydroxy-3-xylol, 1,3-Dimethyl-5-hydroxybenzol
162790050 162791000 162795000 162790025
ACRO162790050EA 29.5 EUR
ACRO162790050 ACRO162791000 ACRO162795000 ACRO162790025
3,5-Xylenol 99+%
3,5-Xylenol
Formel: C₈H₁₀O
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 222 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 63…66 °C
Dichte: 1,115 g/cm³
Flammpunkt: 109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002307
CAS-Nummer: 108-68-9
EINECS: 203-606-5
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to orange Crystalline solid or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥99.0 %