3,4-Dimethylthiophenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Mercapto-o-xylol, 3,4-Dimethylbenzolthiol, 1,2-Dimethyl-4-mercaptobenzol, 3,4-Dimethylbenzol-1-thiol, 3,4-Dimethylphenylmercaptan
B23168.03 B23168.06 B23168.14
B23168.03EA 50.8 EUR
B23168.03 B23168.06 B23168.14
3,4-Dimethylthiophenol ≥98%
3,4-Dimethylthiophenol
Purity: 98% CAS No.: 18800-53-8 Molecular Formula: C8H10S Formula Weight: 138.23 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.5736 Odour: Unpleasant Boiling Point: 218° Beilstein Reference: 2040353 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00010023
Formel: C₈H₁₀S
Molecular Weight: 138.23 g/mol
Siedepunkt: 218 °C
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Dichte: 1.027
Flammpunkt: 90 °C (194 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010023
CAS-Nummer: 18800-53-8
EINECS: 242-587-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III