3,4-Dimethylthiophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 4-Mercapto-o-xylol, 3,4-Dimethylbenzolthiol, 1,2-Dimethyl-4-mercaptobenzol, 3,4-Dimethylbenzol-1-thiol, 3,4-Dimethylphenylmercaptan
001347-5G 001347-25G
FLUO001347-5GEA 254 EUR
FLUO001347-5G FLUO001347-25G
3,4-Dimethylthiophenol
3,4-Dimethylthiophenol
Formel: C₈H₁₀S
Molecular Weight: 138,23 g/mol
Siedepunkt: 58…59 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Dichte: 1,0256 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010023
CAS-Nummer: 18800-53-8
EINECS: 242-587-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III