2,6-Dimethylthiophenol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,6-Dimethylbenzolthiol, 2,6-Dimethylbenzol-1-thiol, 2-Mercapto-m-xylol, 2,6-Dimethylphenylmercaptan, 1,3-Dimethyl-2-mercaptobenzol
A13286.03 A13286.06 A13286.14
A13286.03EA 37.4 EUR
A13286.03 A13286.06 A13286.14
2,6-Dimethylthiophenol ≥97%
2,6-Dimethylthiophenol
Purity: 97% CAS No.: 118-72-9 Molecular Formula: C8H10S Formula Weight: 138.23 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.5749 Odour: Unpleasant Boiling Point: 122°/50mm Beilstein Reference: 1099405 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00010021
Formel: C₈H₁₀S
Molecular Weight: 138.23 g/mol
Siedepunkt: 122 °C (50 mmHg)
Dichte: 1.038
Flammpunkt: 85 °C (185 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010021
CAS-Nummer: 118-72-9
EINECS: 204-272-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III