2,6-Dimethylthiophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 2,6-Dimethylbenzolthiol, 2,6-Dimethylbenzol-1-thiol, 2-Mercapto-m-xylol, 2,6-Dimethylphenylmercaptan, 1,3-Dimethyl-2-mercaptobenzol
001346-5G 001346-25G
FLUO001346-5GEA 0 EUR
FLUO001346-5G FLUO001346-25G
2,6-Dimethylthiophenol
2,6-Dimethylthiophenol
Formel: C₈H₁₀S
Molecular Weight: 138.23 g/mol
Siedepunkt: 76
Dichte: 1.038 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00010021
CAS-Nummer: 118-72-9
EINECS: 204-272-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III