2,4-Dimethylthiophenol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B23161.06
B23161.14
B23161.22
B23161.06EA
82.4
EUR
B23161.06
B23161.14
B23161.22
2,4-Dimethylthiophenol 95%
Purity: 95%
CAS No.: 13616-82-5
Molecular Formula: C8H10S
Formula Weight: 138.23
Flash Point: 87°(189°F)
Refractive Index: 1.5690
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 207-208°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00010019
Formel:
C₈H₁₀S Siedepunkt: 207…208 °C Dichte: 1,020 Flammpunkt: 87 °C (189 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010019 CAS-Nummer: 13616-82-5 EINECS: 237-100-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |