3,5-Dimethylthiophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 3,5-Dimethylbenzol-1-thiol, 1,3-Dimethyl-5-mercaptobenzol, 3,5-Dimethylphenylmercaptan, 3,5-Dimethylbenzolthiol, 5-Mercapto-m-xylol
001348-5G 001348-25G
FLUO001348-5GEA 60.9 EUR
FLUO001348-5G FLUO001348-25G
3,5-Dimethylthiophenol
3,5-Dimethylthiophenol
Formel: C₈H₁₀S
Molecular Weight: 138,23 g/mol
Siedepunkt: 96 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00040226
CAS-Nummer: 38360-81-5
EINECS: 253-901-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III