2,5-Dimethylthiophenol

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: 2,5-Dimethylbenzolthiol, 2,5-Dimethylbenzol-1-thiol, 2,5-Dimethylphenylmercaptan, 1,4-Dimethyl-2-mercaptobenzol, 2-Mercapto-p-xylol

001345-5G 001345-25G 001345-100G
FLUO001345-5GEA 57.9 EUR
FLUO001345-5G FLUO001345-25G FLUO001345-100G
2,5-Dimethylthiophenol
2,5-Dimethylthiophenol
Formel: C₈H₁₀S
Molecular Weight: 138,23 g/mol
Siedepunkt: 48…49 °C (0,6 mmHg)
Dichte: 1,0313 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010020
CAS-Nummer: 4001-61-0
EINECS: 223-649-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR