1,2-Diethylbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
32008-1ML 32008-5ML
SIAL32008-1MLEA 120 EUR
SIAL32008-1ML SIAL32008-5ML
1,2-Diethylbenzol, Sigma-Aldrich®
1,2-Diethylbenzol
Formel: C₁₀H₁₄
Molecular Weight: 134.22 g/mol
Siedepunkt: 183
Schmelzpunkt: –31.2 °C
Dichte: 0.8662 g/cm³ (18 °C)
MDL: MFCD00009258
CAS-Nummer: 135-01-3
EINECS: 205-170-1
UN: 2049
ADR: 3 III