o-Xylol 99%, pure

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 1,2-Dimethylbenzol

140990010 140990025 140990100
ACRO140990010EA 57.8 EUR
ACRO140990010 ACRO140990025 ACRO140990100
o-Xylol 99%, pure
o-Xylol
Formel: C₈H₁₀
Molecular Weight: 106.17 g/mol
Siedepunkt: 143…145 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 0.878 g/cm³
Flammpunkt: 31 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008519
CAS-Nummer: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
UN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd6c62d1c62b6e7f71df7e157aae77162b3bcf1&vid=3ec8c09bb94f634e9f90b6f9e8320cd626f276d0&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5035 to 1.5065 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.01 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR