o-Xylol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: 1,2-Dimethylbenzol
28979.294EA 67.1 EUR
28979.294 28979.550
o-Xylol ≥99%, GPR RECTAPUR®
o-Xylol
Formel: C₈H₁₀
Molecular Weight: 106,17 g/mol
Siedepunkt: 144 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 30 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008519
CAS-Nummer: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
UN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd6c62d1c62b6e7f71df7e157aae77162b3bcf1&vid=3ec8c09bb94f634e9f90b6f9e8320cd626f276d0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 0.870 - 0.890